Learn More
Novus Biologicals™ MCMDC2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | MCMDC2 |
| Synonyme | C8orf45, chromosome 8 open reading frame 45, FLJ25692, minichromosome maintenance complex component-like, minichromosome maintenance domain containing 2 |
| Symbole de gène(s) | MCMDC2 |