Learn More
Invitrogen™ Kit d’immunoessai d’MCP-3 humaine ProQuantum
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 réactions
Description
- Haute sensibilité : Détecte les niveaux faibles de protéines avec une sensibilité supérieure aux méthodes traditionnelles comme ELISA
- Faible consommation d’échantillons : Utilisez 2 à 5 μ l d’échantillon (p. ex., 2 μl contre 75 μl pour les puits tripliqués avec d’autres méthodes)
- Flux de travaux rapide et facile : Pas d’étapes de lavage, 2 heures de l’échantillon à la réponse
- Large plage dynamique : 5 journaux minimisent les dilutions d’échantillons pour respecter l’échelle
- Aucun instrument propriétaire à acheter : Fonctionne sur n’importe quel instrument PCR en temps réel
- Logiciel ProQuantum disponible : Analyse robuste des données et comparaison statistique par groupe
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P80098 |
| Plage de dosage | 0,064 à 5000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <0,05 pg/ml |
| Conjugué | FAM™ |
| Méthode de détection | PCR en temps réel Taqman™ |
| Format du kit d’immunoessai | Immunoessai basé sur la proximité |
| Type de produit | ProQuantum |
| Type d’échantillon | Plasma, Serum, Supernatant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Analyse quantitative des protéines |
| Afficher plus |