missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour MCP-4/CCL13 humain
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
Description
La protéine chimiotactique des monocytes 4 (MCP-4), également appelée CCL13, est induite par des protéines inflammatoires telles que l’IL-1 et le TNFalpha. La MCP-4 est un ligand pour trois récepteurs couplés aux protéines G différents, CCR2, CCR3 et CCR5. La MCP-4 active la signalisation dans les monocytes, les lymphocytes T, les éosinophiles et les basophiles et cette signalisation est associée à la réponse allergique.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Q99616 |
| Plage de dosage | 3,13 à 200 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 3 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 6357 |
| Symbole de gène(s) | CCL13 |
| Coefficient de variation inter-dosage | < 12% |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu