Learn More
acide MCPA-carboxylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324163
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30324163 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324163 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC14763200
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau MCPA-carboxylic acid
CAS 334758-22-4
Noms d’analytes ou de composants MCPA-carboxylic acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H7 Cl O5
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025
Synonyme Benzoic acid, 2-(carboxymethoxy)-5-chloro-, 2-(Carboxymethoxy)-5-chlorobenzoic acid, NSC 525058
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClO5/c10-5-1-2-7(15-4-8(11)12)6(3-5)9(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Type de solution Neat
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(carboxyméthoxy)-5-chlorobenzoïque
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 230.6
Quantité 10 mg
Poids de la formule 229.9982 g/mol