Learn More
Novus Biologicals™ MCTP2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Cible | MCTP2 |
| Synonyme | FLJ11175, FLJ33303, MGC111402, multiple C2 and transmembrane domain-containing protein 2, multiple C2 domains, transmembrane 2, multiple C2-domains with two transmembrane regions 2 1 |
| Symbole de gène(s) | MCTP2 |