Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à membrane modèle MD 1
GREENER_CHOICE
Code produit. 10678951 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Tension:
200/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10678951
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20696080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un excellent choix pour l’évacuation sans huile et le pompage de gaz non corrosifs jusqu’à 1,5 mbar de vide limite.
  • La conception en trois étapes avec des membranes plates guidées avec précision offre une vitesse de pompage exceptionnelle même proche du vide limite, en particulier par rapport aux pompes à membrane à deux étages de même catégorie
  • Vibration ultra-faible avec des durées de vie de diaphragme très longues et un vide limite stable, démontrés par des années de test
  • Voie d’écoulement fabriquée en aluminium et plastiques sélectionés (les membranes et les vannes sont fabriquées en PTFE/FKM et FKM, respectivement), les pompes sont adaptées à une vaste gamme d’applications avec des gaz non corrosifs
  • Pompage et évacuation sans contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,1 Torr
Puissance (CV) 0,11 Hp
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Alimentation électrique 200/230 V 50/60 Hz 0,08 kW
Dimensions (L x l x H) 303 x 143 x 163 mm
Matériau Fluoroplastique (boîtier), aluminium, plastique, PTFE/FKM (membrane), FKM (vannes)
Modèle MD 1
Niveau sonore 40 dB(A)
Type de bouchon CEE
Puissance 0,08 kw
Poids (métrique) 6,5 kg
Température (impériale) max. 104°F
Débit 0,7/0,8 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 215,9 mm
Longueur totale (métrique) 302,26 mm
Largeur totale (métrique) 142,24 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP 42
Nbre de têtes de pompe 4
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Gaz non corrosifs
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 200/230 V