Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : Dioxyde de chlore
Code produit. 12611995
Click to view available options
Plage:
0,04 à 3,8 mg/L de ClO2
ClO2 0,02 à 11 mg/l
Type:
Photomètre MD 100 : Dioxyde de chlore (comprimés)
Photomètre MD 100 : Dioxyde de chlore (poudre)
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12611995
missing translation for 'mfr': Lovibond™ 276030
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, pastilles DPD Nº 1 (boîte de 100), pastilles DPD Nº 3 (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Les options d’étalonnage et de réglage logiciel signifient que le MD 100 convient également à une utilisation comme instrument de test. Les tests sont effectués à l’aide de réactifs en comprimés Lovibond ayant une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de cinq ou 10 ans, de réactifs en poudre VARIO ou de réactifs liquides.
Caractéristiques
  • Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
  • Arrêt automatique
  • Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
  • Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
  • Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
  • Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
  • Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Comprimés réactifs
Chaque comprimé est hermétiquement scellé dans un sachet en feuille d’aluminium individuel, le protégeant contre des conditions environnementales difficiles. Cet emballage maintient chaque comprimé en parfait état, jusqu’à ce que l’utilisateur en ait besoin.
Spécifications
  • Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
  • Précision de la longueur d’onde : ± 1 nm
  • Précision photométrique : 3% FS (T = 20°C à 25°C)
  • Résolution photométrique : 0,01 A
  • Températures : -5°C à +40°C
  • Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
  • Alimentation électrique : 4 piles AAA
  • Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
  • Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
  • Poids : unité de base d’environ 260 g
Remarque
Les spécifications pour chaque type de comprimé ainsi qu’un certificat d’analyse pour chaque lot sont disponibles dans la zone de téléchargement à l’adresse www.lovibond.com.
Especificaciones
Type Photomètre MD 100 : Dioxyde de chlore (comprimés)
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision FS de 3 %
Hauteur (métrique) 3,5 cm
Comprend Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, pastilles DPD N° 1 (boîte de 100), pastilles DPD N° 3 (boîte de 100), 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Longueur (métrique) 15,5 cm
Mémoire Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
Source lumineuse DEL
Plage ClO2 0,02 à 11 mg/l
Résolution 0,01 A
Poids (métrique) 260 g
Largeur (métrique) 7,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MD100 CHLORINE DIOXIDETABLETS PHOTOMETER IN CASE
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado