Learn More
Lovibond™ Photomètre à paramètre unique MD 100 : COD
Code produit. 12671735
Click to view available options
Type:
Photomètre MD 100 : DCO (tube à essai)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12671735
Marque: Lovibond™ 276120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Fournit des résultats précis et reproductibles très rapidement. Le photomètre Lovibond MD 100 utilise des filtres d’interférence de haute qualité avec des LED à longue durée de vie comme source lumineuse sans déplacer de pièces dans une chambre d’échantillon transparente. Les autres fonctions comprennent notamment une facilité d’utilisation, une conception ergonomique, des dimensions compactes et une manipulation sûre.
Les options d’étalonnage et de réglage logiciel signifient que le MD 100 convient également à une utilisation comme instrument de test. Les tests sont effectués à l’aide de réactifs en comprimés Lovibond ayant une stabilité à long terme et une durée de conservation minimale garantie de cinq ou 10 ans, de réactifs en poudre VARIO ou de réactifs liquides.
  • Étanche (tel que défini dans IP68, 1 heure à 0,1 m)
  • Arrêt automatique
  • Mode d'étalonnage de l’horloge en temps réel et de la date
  • Écran LCD rétroéclairé (sur simple pression)
  • Étalonnage d’usine et étalonnage utilisateur ; réinitialisation à l’étalonnage d’usine possible
  • Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
  • Interface infrarouge pour le transfert de données de test
Tests en tube
Ces tests en tube permettent à l’utilisateur d’effectuer facilement des analyse de l’eau très sensibles et précises. Lors de l’utilisation de tests en tube, la mesure est considérablement plus rapide et plus facile, en particulier dans le cas des tests standard et en série. Les tests de tubes contiennent une quantité de réactif mesurée avec précision, évitant ainsi la présence de produits chimiques superflus et optimisant la sécurité des tests. Jusqu’à six plages de mesure différentes sont disponibles pour les différents tests. Les tubes sont en verre optique spécial d’un diamètre de 16 mm. Ils sont fournis dans une boîte de stockage et de distribution avec des réactifs de digestion ou auxiliaires. Cette unité d’emballage contient 24 ou 25 flacons de réaction et jusqu’à deux flacons zéro pour l’étalonnage du système de photomètre.
Spécifications
  • Plage : O2 0 à 150 mg/l, O2 0 à 1 500 mg/l, O2 0 à 15 000 mg/l
  • Source lumineuse : LED, filtre d’interférence (IF) et photocapteur dans une chambre cellulaire transparente
  • Précision de la longueur d'onde : ±1 nm
  • Précision photométrique : 3 % FS (T = 20°C à 25°C)
  • Résolution photométrique : 0,01 A
  • Température : 5° à 40°C
  • Humidité relative : 30 à 90 % (sans condensation)
  • Alimentation électrique : 4 piles AAA
  • Durée de fonctionnement : environ 17 heures ou 5000 mesures de test en mode continu lorsque le rétroéclairage de l’écran est éteint
  • Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 po)
  • Poids : unité de base d’environ 260 g
Remarque
Les spécifications pour chaque type de comprimé ainsi qu’un certificat d’analyse pour chaque lot sont disponibles dans la zone de téléchargement à l’adresse www.lovibond.com.
Spécification
Type Photomètre MD 100 : DCO (tube à essai)
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision FS de 3 %
Hauteur (métrique) 3,5 cm
Comprend Instrument dans une mallette de transport, trois flacons ronds en verre avec couvercles, une tige d’agitation et une brosse, 4 piles AAA, informations de garantie, certificat de conformité, manuel d’instructions
Longueur (métrique) 15,5 cm
Mémoire Mémoire circulaire interne pour 16 ensembles de données
Source lumineuse DEL
Plage 0 à 150 mg/L d’O2, 0 à 1 500 mg/L d’O2, 0 à 15 000 mg/L d’O2
Résolution 0,01 A
Poids (métrique) 260 g
Largeur (métrique) 7,5 cm
Afficher plus Afficher moins
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acide sulfurique, sulfate de mercure, su
  • REA17-CMR1-Réservé aux utilisateurs professionnels.