Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane MD 4C NT +AK+EK
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
3,7 m³/h.
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques et tolérance supérieure aux vapeurs
- Moteur ignifuge avec protection intégrée autobloquante contre les surcharges et les températures excessives pour une alimentation directe en 230 V / 50 Hz monophasée.Aucun dispositif supplémentaire et spécifique de protection contre les surcharges n’est nécessaire
- Soupapes de surpression en interne et à la sortie
- Technologie à membrane de sécurité avec option pour la purge des gaz inertes et la détection de fuite de la membrane
- Séparateur AK et condenseur d’émission EK pour la protection de la pompe et la récupération des solvants
Informations sur la commande
Dimensions L x l x H
Spécification
Spécification
| Vide max. | 10 mbar (avec ballast à gaz), 3 mbar (sans ballast à gaz) |
| Comprend | Câble de 2 m de longueur sans fiche, manuel, protection antichoc pour les pièces en verre |
| Régime moteur | 1 500 tr/min |
| Certifications/Conformité | ATEX II 2G IIB T4 X (Environnement avec gaz de purge inerte), ATEX II 2G IIC T3 X (Chambre de pompage), ATEX II 3G IIB T4 X (Environnement sans gaz de purge inerte), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Moteur), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 365 x 420 mm |
| Matériau | Fluoroplastique (boîtier) |
| Modèle | MD 4C EX +AK+EK |
| Niveau sonore | 53 dB(A) |
| Température (métrique) de stockage | -10°C à +60°C |
| Afficher plus |