Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane sans huile MD4C NT + AK + EK
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4484653 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10532214
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20736700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour une excellente résistance à la corrosion dans les applications courantes de laboratoire de biologie et de chimie. La pompe à vide à membrane sans huile MD4C NT + AK + EK d Brandtech™ contient des ballons d’entrée/sortie, des condenseurs de sortie pour améliorer les performances grâce à des vapeurs condensables pour récupérer les solvants.
  • Tête et membrane en PTFE résistants à la corrosion
  • Les pompes sont équipées de ballast à gaz pour fournir des performances de pompe constantes avec des vapeurs condensées
  • Aucun changement d’huile
  • Utilise la technologie de vide à membrane
  • Le fonctionnement à sec élimine la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes à ailettes
  • Débits plus élevés de 40 % en mode extraction que les autres pompes de la concurrence dont les capacité d’air libres sont similaires
  • Des débits plus élevés signifient des temps de processus réduits et un rendement plus élevé.
  • acuubrand&trade ; les pompes offrent un fonctionnement silencieux et des vibrations faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,1 torr (sans ballast à gaz), 2,3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,34 hp
Ampérage 1,8 A
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en PTFE
Modèle MD 4C NT + AK + EK
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 38,1 lb
Poids (métrique) 17,3 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 2/2,2 pieds cubes/min.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 15,8 in
Hauteur totale (métrique) 401,32 mm
Longueur totale (impériale) 12,8 in
Longueur totale (métrique) 325,12 mm
Largeur totale (impériale) 9,56 in
Largeur totale (métrique) 243,84 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 4
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Évaporateur rotatif
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V