missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MDR-1339, MedChemExpress

Code produit. 16466476
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16466476

Marque: Medchem Express HY14503

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.

MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.

Spécification

Nom chimique ou matériau MDR-1339
CAS 1018946-38-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22O4
Quantité 100 mg
Synonyme DWK-1339
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 326.39
Poids de la formule 326.39
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis