Learn More
MDR-1339, MedChemExpress
Code produit. p-200100140
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496078
Marque: Medchem Express HY14503
MedChemExpress MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
MDR-1339 (DWK-1339) is an orally active and blood-brain-barrier-permeable Aβ-aggregation inhibitor, used in the research of Alzheimer's disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau MDR-1339
CAS 1018946-38-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H22O4
Quantité 10 mg
Synonyme DWK-1339
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (153.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCC1=CC=C(OC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=C3)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 326.39
Poids de la formule 326.39
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.