Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane sans huile ME2C NT
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’opération à vide limite produit des niveaux de décibels comparables à une conversation discrète en face à face.
- Vide limite : 52 Torr (70 mbar).
- Déplacement d’air libre : 38 lpm (1,4 cfm).
- La pompe à vide ME2C NT est équipée de voies d’écoulement fabriquées avec des matériaux présentant une excellente résistance à la corrosion, tels que les têtes et les membranes en PTFE.
- Les pompes à membrane de conception chimique VACUUBRAND éliminent la nébulisation, la manipulation et l’élimination de l’huile contaminée associée aux pompes à palettes.
- Les intervalles de maintenance typiques vont de 10 000 à 15 000 heures.
Spécification
Spécification
| Vide max. | 52 Torr (70 mbar) |
| Puissance (CV) | 0.18 hp |
| Ampérage | 1,8 A |
| Comprend | Moteur monophasé, interrupteur marche / arrêt, câble avec prise, manuel d’utilisation |
| Régime moteur | 1500/1800 rpm |
| Certifications/Conformité | CE |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Matériau | Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en FFKM |
| Modèle | ME 2C NT |
| Niveau sonore | 45 dBA |
| Afficher plus |