Learn More
Honeywell™ Longe avec absorbeur d’énergie ME86 Manyard
Code produit 12655173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
12655173 1,5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12655173 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1013970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.15€
    228.62€ / 1 pièces
    Économisez 264.53€
    53% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Conception extensible avec un noyau intérieur tissé spécial absorbant l’énergie et une robuste gaine extérieure tubulaire.
  • Conception étirable unique
    • Noyau intérieur tissé spécial absorbant l’énergie
    • Robuste gaine externe tubulaire
  • Une sangle avec clip de sécurité maintient s’attache au faisceau pour maintenir la longe Manyard lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Indicateur d’avertissement unique qui fournit une preuve visuelle qu’une longe a amorti une chute et doit être mise au rebus
  • Inspection visuelle fiable : le noyau intégral est visible si la gaine extérieure est endommagée ou usée
  • La finition de protection en Teflon™ high-tech sur la gaine tubulaire externe prolonge la durée de vie
  • Légère et facile à utiliser
  • Idéal pour l’entretien des grues ou des portiques
  • Lorsqu’il est contracté, la longe élastique réduit le risque de déclenchement ou d’accrochage
  • Le matériau absorbant l’énergie réduit les forces d’arrêt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Crochet à clipser, CS20
Allongement Élasticité : 30 %
Capacité de charge (métrique) gt; 15 kN, sangle : gt; 2200 daN, crochet à clipser : gt; 2200 daN, CS20 connecteur : gt; 2500 daN, Absorbeur d’énergie : gt; 500 daN
Matériau de la sangle Fibre de polyester, polyamide
Couleur Vert
Longueur (métrique) 1,5m
Matériau Mousqueton : acier chromé blanc, Acier zingué, Sangle : polyamide