Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide à membrane pour chimie sèche ME8C NT
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4484656 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Ampérage:
3 A
Fréquence:
50/60 Hz
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10059592
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20734200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les voies d’écoulement des pompes à membrane pour utilisation chimique VACUUBRAND sont fabriquées en fluoropolymère résister aux produits chimiques. Les intervalles d’entretien types dépassent 15 000 heures de fonctionnement.
  • La construction en un étage offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un vide limite de 70 mbar
  • Toutes les pièces principales en contact avec le milieu pompé sont fabriquées en fluoroplastique résistant aux produits chimiques
  • Membranes sandwich en PTFE éprouvées pour une fiabilité accrue et une durée de vie prolongée
  • Vitesse de pompage exceptionnellement élevée
  • Tolérance de vapeur supérieure
  • Conception compacte, silencieuse et très faible vibration
  • Performances exceptionnellement élevées, même à des niveaux de vide faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 52,5 torr (sans ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,34 hp
Ampérage 3 A
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Matériau Tête de pompe en ETFE, membrane en PTFE, tubulure en PTFE, vannes en FFKM
Modèle ME 8C NT
Niveau sonore 45 dB(A)
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 31,5 lb
Poids (métrique) 14,3 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 4/4,6 pieds cubes/min.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 7,7 in
Hauteur totale (métrique) 198,12 mm
Longueur totale (impériale) 12,79 in
Longueur totale (métrique) 325,12 mm
Largeur totale (impériale) 9,56 in
Largeur totale (métrique) 243,84 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 4
Propriétés de résistance Résistant aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 1
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V