Learn More
TMC Hallcrest™ Indicateurs de température Thermax Chillchecker
Code produit. 11717218
Click to view available options
Affichage:
-17°C
-2°C
-8°C
9°C
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11717218
Marque: TMC Hallcrest™ M01KTHEN08C01X1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournissent une identification irréversible pour les problèmes de contrôle de la température. Les indicateurs de température TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker peuvent être utilisés pour les applications de transport et de stockage de marchandises.
  • Confirmation que les températures n’ont pas été dépassées.
  • La couleur passe au bleu lorsque la température est atteinte.
  • Faciles à utiliser et à lire.
  • Autoadhésifs.
  • Températures disponibles : entre -17 et 20°C.
  • Précision à 1°C près
Spécification
Profondeur (impériale) 0,23 in
Profondeur (métrique) 6mm
Jetable Oui
Matériau PVC
Largeur (impériale) 1,25 in
Type de produit Indicateur de température
Précision ±1°C
Affichage -8°C
Largeur (métrique) 32 mm