Learn More
Thermographic Measurements Ltd Étiquette de mesures
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
199°C à 224°C
40°C à 43°C à 46°C à 49°C à 54°C
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Disque de contrôle à 5 températures
- +40 à +260°C
- Irréversibles
- Dimensions : Ø 15 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Hauteur (impériale) | 0.59 in. |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Longueur (métrique) | 14 mm |
| Matériau | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Durée de mesure | 2 to 5 seconds |
| Modèle | Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 40°C to 54°C (105°F to 130°F) Range 1 |
| Afficher plus |