Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateur thermique de mesures
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
110°C
121°C
127°C
138°C
154°C
160°C
166°C
171°C
177°C
182°C
188°C
204°C
216°C
224°C
232°C
241°C
254°C
40°C
49°C
54°C
60°C
65°C
71°C
77°C
88°C
93°C
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Adhésives
- Discrètes
- Irréversibles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Hauteur (impériale) | 0.51 in. |
| Hauteur (métrique) | 13 mm |
| Plage d’humidité | 40 to 60% |
| Longueur (métrique) | 12 mm |
| Matériau | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Durée de mesure | 2 to 5 seconds |
| Modèle | Thermax Encapsulated Temperature Indicator 110°C (230°F) |
| Afficher plus |