Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateur thermique de mesures
Code produit. p-8010249
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
110°C
121°C
127°C
138°C
154°C
160°C
166°C
171°C
177°C
182°C
188°C
204°C
216°C
224°C
232°C
241°C
254°C
40°C
49°C
54°C
60°C
65°C
71°C
77°C
88°C
93°C
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11770909
Marque: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE040D01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à un indicateur de mesure thermique Thermographic™. L’étiquette de température peut varier selon les besoins pour surveiller la température actuelle de la stérilisation.
  • Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
  • Adhésives
  • Discrètes
  • Irréversibles
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Hauteur (impériale) 0.51 in.
Hauteur (métrique) 13 mm
Plage d’humidité 40 to 60%
Longueur (métrique) 12 mm
Matériau Polyester Film, Acrylic Adhesive
Durée de mesure 2 to 5 seconds
Modèle Thermax Encapsulated Temperature Indicator 40°C (104°F)
Remplissage du thermomètre Wax-melt Technology
Poids (métrique) 9 g
Type de produit Indicateur thermique
Longueur (impériale) 0.47 in.
Description Thermax Encapsulated Temperature Indicator 40°C (104°F)
Température max. (impériale) 104°F
Température max. (métrique) 40°C
Température (impériale) min. 104°F
Température min. (métrique) 40°C
Plage de températures (impériale) 104°F
Plage de températures (métrique) 40°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Précision ±1°C
Subdivision Single Temperature
Balance Dual °C (°F)