Learn More
Mébendazole-5-hydroxy 100 μg/mL dans l'acétonitrile : diméthylsulfoxyde, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310866 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310866 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14798020DL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mebendazole-5-hydroxy
CAS 60254-95-7
Noms d’analytes ou de composants Mebendazole-5-hydroxy
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H15 N3 O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
Formule InChI InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Nom IUPAC N-[5-[hydroxy(phényl)méthyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Solvent or Matrix Acétonitrile/Diméthyl Sulfoxyde
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Quantité 1 mL
Poids de la formule 297,1113 g/mol