Learn More
Mébendazole-amine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325518
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325518 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325518 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14798015AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
CAS 52329-60-9
Noms d’analytes ou de composants (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H11 N3 O
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, Methanone, (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenyl- (9CI), (2-Amino-1H-benzimidazol-6-yl)phenylmethanone, 2-Amino-5-benzoyl-1H-benzimidazole, 2-Amino-5-benzoylbenzimidazole, Aminomebendazole, G 1029, R 18986, Mebendazole Related Compound A, Mebendazole Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17)
SMILES Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)-phénylméthanone
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 237.26
Quantité 1 mL
Poids de la formule 237.0902 g/mol