Learn More
Mébendazole, LoiGiCal
Code produit 30459795
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459795 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459795 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0882.00
Les matériaux de référence certifiés par LoiGiCal en tant que produits sains, solutions maternelles et solutions étiquetées sur un isotope stable, avec une documentation et un soutien d’experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoiGiCal pour la confiance, la conformité et l’expertise analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mebendazole
CAS 31431-39-7
Noms d’analytes ou de composants Mebendazole
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H13 N3 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Carbamic acid, N-(6-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-benzoyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, 5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Bantenol, Besantin, Equivurm Plus, Lomper, Mebendazole, Mebenvet, Mebex, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-benzoyl-2-benzimidazolylcarbamate, NSC 184849, Noverme, Ovitelmin, Pantelmin, R 17635, Telmin, Vermicidin, Vermirax, Vermox, Verpanyl, Zhihuanqing
Formule InChI InChI=1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 295.29
Quantité 10 mg
Poids de la formule 295.0957 g/mol