Learn More
BINDER™ Pompe à membrane mécanique et électrique VP 4
Pompe à membrane mécanique et électrique VP4 Binder™ avec séparateur et condenseur d’émission.
Marque:  BINDER™ 5013-0049
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15621556
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Débit d'air nominal de 1,9 m³/heure
  • Pression finale 12 mbar
  • 1 phase, 230 VCA, 50 Hz