Learn More
Acide méclofénamique, LoGiCal
Code produit 30464168
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464168 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3124.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meclofenamic Acid
CAS 644-62-2
Noms d’analytes ou de composants Meclofenamic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H11 Cl2 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzoic acid, 2-[(2,6-dichloro-3-methylphenyl)amino]-, Anthranilic acid, N-(2,6-dichloro-m-tolyl)- (7CI,8CI), Arquel, INF 4668, Meclofenamic acid, Meclophenamic acid, N-(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)anthranilic acid, N-(2,6-Dichloro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(3-Methyl-2,6-dichlorophenyl)anthranilic acid, NSC 95309
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c1-8-6-7-10(15)13(12(8)16)17-11-5-3-2-4-9(11)14(18)19/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
Type de solution Neat
SMILES Cc1ccc(Cl)c(Nc2ccccc2C(=O)O)c1Cl
Nom IUPAC Acide 2-(2,6-dichloro-3-méthylanilino)benzoïque
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 296.15
Quantité 10 mg
Poids de la formule 295.0167 g/mol