Learn More
Chlorhydrate de méclofénoxate, Mikromol™
Code produit 17990616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990616 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990616 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0044.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de méclofénoxate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meclofenoxate Hydrochloride
CAS 3685-84-5
Noms d’analytes ou de composants Meclofenoxate Hydrochloride
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C12 H16 Cl N O3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethyl (p-chlorophenoxy)acetate hydrochloride, Acefen, Acephen, Brenal, Cellative, Centrophenoxine, Centrophenoxine hydrochloride, Cerutil, Dimethylaminoethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Dimethylaminoethyl p-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Helfergin, Lucidril, Lucidryl hydrochloride, Marucotol, Meclofenoxate hydrochloride, Meclophenoxate hydrochloride, Methocynal, Proserout
Formule InChI InChI=1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 2-(4-clorofenoxi)acetato de 2-(dimetilamino)etilo; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 294.17
Quantité 500 mg
Poids de la formule 293,0585 g/mol