Learn More
N-oxyde de méclozine, Mikromol™
Code produit 30052303
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052303 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052303 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0586.05
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de méclozine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Meclozine N-Oxide
CAS 114624-69-0
Noms d’analytes ou de composants Meclozine N-Oxide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C25 H27 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Meclozine N-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C25H27ClN2O/c1-20-6-5-7-21(18-20)19-28(29)16-14-27(15-17-28)25(22-8-3-2-4-9-22)23-10-12-24(26)13-11-23/h2-13,18,25H,14-17,19H2,1H3
SMILES Cc1cccc(C[N+]2([O-])CCN(CC2)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)c1
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]-1-[(3-méthylphényl)méthyl]-1-oxydopipérizine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 406.95
Quantité 10 mg
Poids de la formule 406.1812 g/mol