Learn More
Mécoprop-P 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324085
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324085 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324085 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREV14820200AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)Mecoprop
CAS 16484-77-8
Noms d’analytes ou de composants D(+)Mecoprop
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H11 Cl O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-6-5-8(11)3-4-9(6)14-7(2)10(12)13/h3-5,7H,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Cl)cc1C)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-2-(4-chloro-2-méthylphénoxy)propanoïque
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Poids moléculaire (g/mol) 214.65
Quantité 5 mL
Poids de la formule 214.0397 g/mol