Learn More
AMPri Med-Comfort Salopette jetable en polypropylène blanc
Code produit 31741007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
31741007 M 50 pièces
31740955 L 50 pièces
31740959 XL 50 pièces
31741103 2XL 50 pièces
31741025 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31741007 Fournisseur AMPri Code fournisseur 05164WM
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Salopette jetable en polypropylène blanc avec col levé et fermeture éclair, vêtements de protection disponibles en plusieurs tailles.
  • Type de produit : Salopette
  • Fabricant : AMPri
  • Marque : Med-Comfort
  • Utilisation en tant que : produit jetable
  • : Blanc
  • Fonctionnalité(s) spéciale(s) : Col debout
  • Matériau : Polypropylène
  • Catégorie EPI : EPI Cat I
  • Conformité aux normes : (UE) 2016/425
  • Approuvé pour une utilisation avec des aliments alcoolisés, gras, acides, secs et aqueux
  • Application : Vêtements de protection
  • Adapté aux secteurs suivants : Industrie, services de contact étroit, hôpitaux et restauration
  • Attache : fermeture éclair
  • Poignet : Élastique
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de cagoule Étalon
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Scellé
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Longueur (métrique) 168 cm
Poids (métrique) 61 cm