Learn More
AMPri Med-Comfort Salopette jetable en polypropylène blanc
Code produit 31741103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31741103 2XL 50 pièces
31741007 M 50 pièces
31740955 L 50 pièces
31740959 XL 50 pièces
31741025 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31741103 Fournisseur AMPri Code fournisseur 05164WXXL
Expédition estimée: 21-12-2026
Salopette jetable en polypropylène blanc avec col levé et fermeture éclair, vêtements de protection disponibles en plusieurs tailles.
  • Type de produit : Salopette
  • Fabricant : AMPri
  • Marque : Med-Comfort
  • Utilisation en tant que : produit jetable
  • : Blanc
  • Fonctionnalité(s) spéciale(s) : Col debout
  • Matériau : Polypropylène
  • Catégorie EPI : EPI Cat I
  • Conformité aux normes : (UE) 2016/425
  • Approuvé pour une utilisation avec des aliments alcoolisés, gras, acides, secs et aqueux
  • Application : Vêtements de protection
  • Adapté aux secteurs suivants : Industrie, services de contact étroit, hôpitaux et restauration
  • Attache : fermeture éclair
  • Poignet : Élastique
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de cagoule Étalon
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Scellé
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Longueur (métrique) 187 cm
Poids (métrique) 74 cm