Learn More
AMPri Med-Comfort Masque vert OP
Code produit 31741175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31741175 Vert 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31741175 Fournisseur AMPri Code fournisseur 02201G
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Masque médical de type IIR en polaire vert, protection buccale à usage unique.
  • Fabricant : AMPri
  • Marque : Med-Comfort
  • Produit jetable
  • Couches : trois plis
  • : Vert
  • Fermeture : Boucle d’oreille
  • Taille adulte
  • Caractéristiques spéciales : sans latex et sans fibre de verre
  • Classe de dispositifs médicaux : MD classe i
  • Matériau : Polypropylène
  • Standard : EN 14683
  • Classification des masques : Masques chirurgicaux
  • Application : Vêtements hygiéniques
  • Domaines d’utilisation : Laboratoire, médecine, industrie
  • Secteurs appropriés : autorités gouvernementales, éducation, dentisterie, industrie, services de contact étroit, hôpitaux, restauration et autres secteurs médicaux
  • Dimensions : 175 mm x 95 mm (longueur x largeur)
Spécification
Type de produit Masque chirurgical
Couleur Vert
Fastening Type Contours d’oreille
Matériau Polypropylène
Dimensions Taille unique
Stérilité Non stérile
Modèle Plissée