Learn More
AMPri Med-Comfort Polypropylène White Overall
Code produit 31740956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
31740956 S 50 pièces
31741020 M 50 pièces
31741092 L 50 pièces
31740988 XL 50 pièces
31741027 2XL 50 pièces
31740998 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31740956 Fournisseur AMPri Code fournisseur 05160WS
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combiné jetable avec fermeture éclair et capot pour une protection utile, disponible en plusieurs tailles.
  • Type de produit : Salopette
  • Fabricant : AMPri
  • Marque : Med-Comfort
  • Utilisation en tant que : produit jetable
  • : Blanc
  • Bonus(s) : Hood
  • Matériau : Polypropylène
  • Catégorie EPI : EPI Cat I
  • Conformité aux normes : (UE) 2016/425
  • Adapté à l’alcool, gras, acide, sec et aqueux
  • Application : Vêtements de protection
  • Approuvé pour les secteurs suivants : Industrie, services de contact étroit, hôpitaux et restauration
  • Attache : fermeture éclair
  • Poignet : Élastique
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Étalon
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Étalon
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Scellé
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Longueur (métrique) 162 cm
Poids (métrique) 57 cm