Learn More
AMPri™ Gants en latex de Grip Premium Med-Comfort, EPI No de catalogue III
Code produit 16826081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
L
M
S
XL
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16826081 S 100 pièces
16816081 M 100 pièces
16806081 L 100 pièces
16836081 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 16826081 Fournisseur AMPri™ Code fournisseur 01037S
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les gants en latex AMPrio™ Med-Comfort non stériles sont non poudrés et sont dotés d'une finition texturée pour une bonne préhension.
  • AQL 1,5
  • Gants d’examen pour préhension de qualité supérieure
  • Les applications comprennent l’utilisation en laboratoire, clinique, pharmaceutique, dentaire et dans l’industrie alimentaire
  • Offrent une protection contre les produits chimiques et les micro-organismes
  • Ambidextres
  • Non poudré
  • Non stérile
  • Couleur : blanc
  • Finition texturée
  • Jetable
Spécification
Certifications/Conformité NQA 1,5
Certifications / conformité (Europe) EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, Qualité alimentaire
Couleur Blanc
Jetable Oui
Utilisation en laboratoire / salle blanche Laboratoire
Latex Free Non
Matériau Latex
Dimensions S
Épaisseur (métrique) Manchette : 0,08 mm ; Paume : 0,1 mm ; Bout des doigts : 0,12 mm
Longueur (métrique) 240 mm