missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medetomidine, MedChemExpress

Code produit. 16439797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16439797

Marque: Medchem Express HY17034

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).

Medetomidine(Domtor) is a potent, highly selective α2-adrenoceptor agonist (Ki values are 1.08 and 1750 nM for α2- and α1-adrenoceptors respectively).

Spécification

Nom chimique ou matériau Medetomidine
Forme physique Solid
CAS 86347-14-0
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H16N2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1248.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C
Poids moléculaire (g/mol) 200.28
Poids de la formule 200.28
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis