Learn More
Fisherbrand™ Flacon PET avec bouchon
Code produit. p-200132633 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
60 pièces
96 pièces
Code produit. 30690123
Edge
fabriqués à partir de PET de haute qualité et la solution de stockage ultime pour les milieux, les tampons biologiques et une large gamme de réactifs.
  • Flacons Fisherbrand pour les milieux : ces flacons sont conçus pour fournir une solution complète pour le stockage des milieux, des tampons biologiques et d’une variété de réactifs
  • Ces flacons sont conçus pour être étanches, résistants aux éclats et résistants au congélateur, ce qui les rend idéaux pour la conservation et le transport d’échantillons de valeur.
  • Les flacons Fisherbrand pour les supports sont le choix optimal pour une solution de conservation fiable et pratique qui répond aux exigences rigoureuses des laboratoires modernes
  • Les flacons pour supports Fisherbrand sont le mélange adapté de la durabilité, de la sécurité et de la durabilité
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Capacité (impériale) 0,264 gal.
Couleur Concluant
Matériau PET
Stérilité Stériles
Closure Included Oui
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Bouche Fileté
Forme Carré
Fit for Purpose Stériles
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Matériau du bouchon PE-HD
Autoclavable Non autoclavable