Learn More
Corning™ Solution de glucose 45 % Media Tech™
BIOPHARMA
Code produit. 15363581
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 15363581
Marque: Corning™ 25037CI
Les produits de milieux de croissance classiques Corning sont complétés par une gamme complète de nutriments, de suppléments, de tampons, d’antiobiotiques, d’antimycotiques et d’autres réactifs de qualité supérieure spécialement formulés pour maximiser les résultats et la cohérence de vos processus de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Glucose
Quantité 100 mL