Learn More
Systec™ Préparateurs de milieu Mediaprep-30™
Code produit. 12042949
Click to view available options
Capacité (métrique):
41 L
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12042949
Marque: Systec™ 1730
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Préparateur de milieu Mediaprep
• Agitateur magnétique intégré
• Refroidissement rapide
• Pour stérilisation 10 à 120L de milieu
• Récipient inox amovible et interchangeable
• Fermeture automatique du couvercle
• Utilisable comme autoclavable occasionnel
• Stérilisation rapide et entièrement automatique de grand volume de liquide, en toute sécurité
• Cuve acier inox 316 Ti alimentée automatiquement en eau déminéralisée ou directement par l'opérateur
• Récipient inox amovible pour nettoyage facile
• 12 programmes sur écran LCD numérique, permettant la stérilisation de milieu de culture, instruments, déchets en sac, liquides
• Paramètrage de la température jusqu'à 138°C et du temps jusqu'à 99 min
• Tous les Médiaprep sont équipés de roulettes
• Stérilisation de milieux
• Orifice pour l'ajout d'additif après stérilisation
• En fin de cycle, maintient la température du milieu entre 45 et 80°C
• Raccord rapide et tube φ int. 8mm pour branchement à un dispositif de distribution
• Régulation simultanée en pression et température: réduction 50% du temps de monté en température
• Sonde de régulation de température PTFE, pour mesure à cœur: indispensable pour un contrôle précis de la température et du temps réel de stérilisation
• Agitateur magnétique gainé PTFE: pour homogénéisation du milieu, évitant tout risque de caramélisation
• L'absence d'axe et joint moteur évite les sources de contamination et permet un nettoyage facile
• Vitesse d'agitation réglable
• Refroidissement rapide: par circulation d'eau froide déminéralisée autour du récipient contenant le milieu avec contrôle de la température pour éviter au milieu de se gélifier
• Une arrivée d'air comprimé traverse un filtre stérile 0,2μm évitant le bouillonnement et la formation de mousse
• Prévoir une alimentation en eau du réseau pour l'échangeur de chaleur du circuit d'eau stérile
• Sécurité
• Fermeture automatique du couvercle sans effort. Verrouillage tant que le préparateur est sous pression et que la température du liquide est supérieur à 80°C. Ouverture presse bouton
• Sécurité surpression, surchauffe et manque d'eau
• Ecran LCD: affichage température et pression en fonction du temps, message d'erreur
• Code d'accès à la programmation
• Port RS232: pour connexion PC et exploitation des données via un logiciel optionnel
• Préparateur Mediaprep
• Accessoires obligatoires une arrivée d'air comprimé ou le compresseur 52729.
Spécification
Capacité (métrique) 41 L
Profondeur (métrique) de la chambre 650 mm
Diamètre (métrique) de la chambre 296 mm