Learn More
Norme de viscosité médicale, 1,2 mPa.s (25,00°C), Paragon Scientific™
Code produit 16020230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16020230 500 ml 500mL
16010230 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16020230 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur MGVS12500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Testé en stricte conformité avec la norme ASTM D2162 . Ces étalons de viscosité de qualité médicale sont entièrement traçables aux étalons nationaux et sont également compatibles avec les équipements de test. Généralement utilisé, mais sans s'y limiter, l'étalonnage et la vérification de l'équipement de mesure de la viscosité.
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de l'accréditation UKAS de Paragon
  • Certifiés conformes à la norme ASTM D 2162
  • Emballage de sécurité inviolable
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
  • Contient un agent antibactérien
Spécification
Certifications/Conformité ISO 17025, ISO 17034
Quantité 500 ml
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.