Learn More
Liebherr™ Congélateur de laboratoire avec intérieur sans étincelle
Tous les produits Liebherr ProduitsDescription
- Intérieur sans étincelle certifié ATEX
- Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
- Dégivrage manuel.
- Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
- Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
- Porte avec verrou, réversible sur site.
- Porte à fermeture automatique.
- Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
- Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la paroi latérale à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment
- Commande électronique à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
- Verrouillage numérique du clavier avec code PIN.
- Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
- Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
- Mémoire de température min. - max.
- Interface RS 485 pour la surveillance de la température externe et les systèmes d’alarme centralisés.
Spécification
Spécification
| Type | Congélateur de laboratoire |
| Capacité (métrique) | 139 L |
| Gamme de températures | -9°C à -26°C |
| Résolution de la température | 0,1 °C |
| Stabilité de la température | Gradient de 6,6°C |
| Modèle de porte | Solide |
| No. of Doors | 1 |
| Door Material | Acier |
| Isolation | HDPE |
| Finition externe | Acier recouvert blanc |
| Afficher plus |