Learn More
Liebherr™ Congélateur ventilé vertical, pour usage scientifique
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
597 L
856 L
1361 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une gamme de congélateurs de laboratoire, à simple et double porte.
- Enregistrement des données de température toutes les deux minutes
- Alarme sonore et visuelle de porte ouverte et alarme de températures élevée-basse
- Contact hors tension pour la connexion au système à distance
- Données transférables à l’unité externe
- Congélateur en acier
- Porte SwingLine en acier avec charnières interchangeables
- Roulettes avec frein à l’avant, roulettes fixes à l’arrière
- Verrou
- Système de contrôle électronique avec affichage de type transparent
- Alarme sonore et visuelle
- Affichage numérique externe de la température
Spécification
Spécification
| Description | Congélateur de laboratoire |
| Capacité (métrique) | 856 L |
| Gamme de températures | -10°C à -35°C |
| Affichage | Numérique, externe |
| Couleur | Blanc |
| Comprend | Système de refroidissement, porte, poignée, verrou, roulettes |
| Dégivrage | Automatique |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 215 × 79 × 98 cm (H × L × P) |
| Profondeur (métrique) intérieure | 85 cm |
| Hauteur (métrique) extérieure | 215 cm |
| Afficher plus |