Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur de laboratoire, intérieur antidéflagrant
Code produit. p-8002363 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
180 L
Modèle:
Hauteur de la table
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11986249
Marque: Liebherr™ LKEXV1800
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un stockage sûr, précis et longue durée en réfrigérateur à intérieur antidéflagrant des produits non sensibles à la température, le réfrigérateur de laboratoire antidéflagrant Liebherr™ pour applications générales offre la qualité de construction Liebherr sur laquelle vous pouvez compter.
  • Réfrigérateur de laboratoire antidéflagrant pour le stockage de solvants et de réactifs, armoire, 1 section, largeur de 600 mm.
  • Plage de températures +1 / + 15 °C, extérieur blanc, intérieur polystrytrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Classe climatique 4, réfrigérant R 600a, capacité de raccordement 1,0A, 230 V/50/1 ph, consommation d’énergie 328 kWh/a
  • Ce modèle est conçu pour le stockage antidéflagrant des produits chimiques ne nécessitant pas un haut degré de stabilité thermique
  • Intérieur sans étincelle certifié ATEX
  • Commandes analogiques avec affichage numérique de la température sur la porte.
  • Serrure de porte, charnières réversibles
  • Charge sur étagère : 40 kg
Spécification
Type Réfrigérateur de laboratoire
Capacité (métrique) 180 L
Gamme de températures 1°C à 15°C
Résolution de la température 1,0°C
Stabilité de la température Gradient de 10,2°C
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Solide
No. of Doors 1
Côté charnière Droite, réversible
Nbre de tiroirs 0
Étagères Verre
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Matériau de la hotte Acier
Finition externe Acier recouvert blanc
Isolation 40 mm, PEHD
Intérieur Polystryrol
Certifications/Conformité Certification ATEX
Modèle Hauteur de la table
Affichage Numérique, externe
Couleur Blanc
Type de contrôle Analogique
Dégivrage Automatique
Compresseur Air forcé
Profondeur (métrique) extérieure 60 cm
Profondeur (métrique) intérieure 44,1 cm
Hauteur (métrique) extérieure 86 cm
Hauteur (métrique) intérieure 70,2 cm
Largeur (métrique) extérieure 60 cm
Largeur (métrique) intérieure 51,3 cm
Ampérage 1,0 A
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 à 240 V 50 Hz 1,0 A.
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 328 kWh/a
Poids à l’expédition (métrique) 41 kg
Poids (métrique) 38 kg