Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Mediline, pour usage scientifique
Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
597 L
856 l
1361 L
Modèle de porte:
Solide
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réfrigérateur de laboratoire pour le stockage des produits thermosensibles
- Plage de température 0 / +16 ° Stabilité de température de +/- 3°C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec dégivrage automatique
- Réfrigérant R 290, puissance de connexion 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Affichage numérique, alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°
- Roulettes de 125 mm pour un nettoyage facile. Roulettes avant avec frein.
Spécification
Spécification
| Type | Réfrigérateur de laboratoire |
| Capacité (métrique) | 597 L |
| Gamme de températures | -2°C à +16°C |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Stabilité de la température | Gradient de 1,8°C |
| Réfrigérant | R 290 |
| Modèle de porte | Solide |
| Nbre de tiroirs | 0 |
| Étagères | 4 |
| Capacité (métrique) d’étagère | 60 kg |
| Afficher plus |