Learn More
Liebherr™ Clayettes pour réfrigérateur
Code produit. 13246999 Tous les produits Liebherr Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
142 L
152 l
Modèle de porte:
Solide
Verre
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) Modèle de porte unitSize
13246999 142 L Solide 1 pièce
15250469 152 l Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13246999 Fournisseur Liebherr™ Code fournisseur MKUV1610
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un stockage sûr, précis et longue durée en réfrigérateur des produits pharmaceutiques sensibles à la température, le réfrigérateur pharmaceutique Liebherr™ est entièrement équipé pour les applications pharmaceutiques et bénéficie de la qualité de construction Liebherr sur laquelle vous pouvez compter.Conforme à la norme DIN 58345.
  • Conforme à la norme DIN 58345, largeur 600 mm.
  • Températures fixée à +5 °C, extérieur blanc, intérieur polystrytrol moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Classe climatique 4, réfrigérant R 600a.
  • Régulateur numérique d’une précision de 0,1 °C, verrouillage du clavier par mot de passe, interface RS 485 et contact d’alarme sans potentiel
  • Orifice d’accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité additionnel
  • Journal d’alarmes des 3 derniers événements avec températures min. / max., durée, etc.
  • Batterie intégrée pour une alarme et une surveillance continues pendant 12 heures minimum en cas de coupure de courant
  • Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique
  • Charge sur étagère : 45 kg
Spécification
Description Réfrigérateurs pharmaceutiques
Capacité (métrique) 142 L
Gamme de températures 5°C
Résolution de la température 0,1°C
Capteur Pt100
Stabilité de la température Gradient de 4,3°C
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Solide
Door Material Acier
Étagères 3
Capacité (métrique) d’étagère 45 kg
Finition externe Acier recouvert blanc
Intérieur White Plastic Containers
Certifications/Conformité DIN 58345
Modèle Sous la paillasse
Roulettes Non
Couleur Blanc
Type de contrôle Numérique
Dégivrage Automatique
Options de surveillance SmartCoolingHub
Sorties de données RS 485
Dimensions (L x l x H) extérieures 82 H x 60 W x 61,5 D cm
Profondeur (métrique) extérieure 61,5 cm
Profondeur (métrique) intérieure 43,5 cm
Hauteur (métrique) extérieure 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 67 cm
Largeur (métrique) extérieure 59,7 cm
Largeur (métrique) intérieure 44 cm
Ampérage 1,0 A
Tension 220/240 V
Alimentation électrique 220 - 240 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Consommation d’énergie 273 kWh/a
Poids à l’expédition (métrique) 41 kg
Poids (métrique) 39 kg