Learn More
Gibco™ Milieu de base d’expansion des fibroblastes humains (anciennement Milieu 106)
Description
Ce milieu de culture basale contient :
- Acides aminés indispensables et non indispensables
- Vitamines
- Autres composés organiques
- Oligo-éléments
- Sels inorganiques.
Le milieu de base d’expansion des fibroblastes humains NE CONTIENT PAS :
- Antibiotiques
- Antimycotiques
- Hormones
- Facteurs de croissance
- Protéines
Ce milieu est tamponné de HEPES et de bicarbonate et est conçu pour être utilisé dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2 / 95 % air. Pour garantir l’étalement et la prolifération à long terme des fibroblastes dermiques humains, le milieu de base d’expansion des fibroblastes humaines doit être complété par le supplément de croissance à faible teneur en sérum (LSGS, réf. nº S-003-10), ou le kit de supplément de croissance à faible teneur en sérum (kit LSGS, art. S-003-K).
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules fibroblastes |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu 106 |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | HEPES, Rouge de phénol |
| Gamme de produits | Cascade Biologics |
| Quantité | 500 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C. |
| Afficher plus |