Learn More
Gibco™ Milieu 199, HEPES
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7076085
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
Code produit. 11570596
Marque: Gibco™ 22340020
Edge
Milieu 199, HEPES
Le milieu 199 a été initialement développé pour des études nutritionnelles de fibroblastes d’embryons de poulets. Il possède une large applicabilité en termes d’espèces, en particulier pour la culture de cellules non transformées. Le milieu 199 est largement utilisé en virologie, en production de vaccins et en culture in vitro d’explants primaires d’épithélium pancréatique de souris et de tissus cristalliniens de rats. Nous proposons un choix de modifications du milieu 199 Gibco™ pour une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Par rapport à d’autres milieux de base, le milieu 199 contient des composants uniques, dont de l’adénine, de l’adénosine, de l’hypoxanthine, de la thymine et des vitamines supplémentaires. Le milieu 199 est disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hank pour une utilisation sans CO2.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu 199 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu 199 Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu 199 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Le milieu 199 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2.2 g/l) et nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu 199
Avec additifs Glutamine, HEPES, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,1 à 7,3
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu 199, 500 ml, concentration de 1 X, forme liquide, avec L-glutamine, rouge de phénol, HEPES, pyruvate de sodium, pH de 7,1 à 7,3, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 330 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifères