Learn More
Gilac™ Panier à linge moyen, 100 L
Code produit 17948681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Sand (Sable)
Vert amande
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17948681 Blanc 1 pièce
17938651 Sand (Sable) 1 pièce
17968471 Vert amande 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17948681 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G611121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.25€
    43.76€ / 1 pièces
    Économisez 21.49€
    32% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le panier à linge moyen de 100 L est très résistant et d'une durabilité exceptionnelle.
  • Panier à linge.
  • Très résistant et d'une durabilité exceptionnelle.
  • Conçu pour un usage professionnel.
  • Adapté aux charges lourdes et à une utilisation intensive.
Spécification
Largeur (impériale) 19,3 in
Dimensions Mediano
Type de produit Panier à Linge
Largeur (métrique) 490 mm