Learn More
Maléate de médrylamine, Mikromol™
Description
Maléate de médrylamine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Medrylamine Maleate |
| CAS | 60407-52-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Medrylamine Maleate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H23 N O2 . C4 H4 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ethanamine, 2-[(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanamine, 2-[(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Medrylamine maleate |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H23NO2.C4H4O4/c1-19(2)13-14-21-18(15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(20-3)12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(OCCN(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]-N,N-dimetiletanamina |
| Afficher plus |