Learn More
Ester isopropylique de l'acide méfénamique, Mikromol™
Code produit 17933976
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17933976 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17933976 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0327.090025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique de l'acide méfénamique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mefenamic Acid Isopropyl Ester
CAS 2732673-37-7
Noms d’analytes ou de composants Mefenamic Acid Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H21 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mefenamic Acid Isopropyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C18H21NO2/c1-12(2)21-18(20)15-9-5-6-10-17(15)19-16-11-7-8-13(3)14(16)4/h5-12,19H,1-4H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(C)c2C
Nom IUPAC propan-2-yl 2-(2,3-dimethylanilino)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 283.36
Quantité 25 mg
Poids de la formule 283.1572 g/mol