Learn More
Chlorhydrate de méfloquine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325811 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325811 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14860900AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Noms d’analytes ou de composants Mefloquine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC (R)-[2,8-bis(trifluorometil)quinolin-4-il]-[(2S)-piperidin-2-il]metanol;clorhidrato
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 414.77
Quantité 1 mL
Poids de la formule 414,0934 g/mol