Learn More
Chlorhydrate de méfloquine, LoGiCal
Code produit 30464288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464288 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464288 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1198.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Noms d’analytes ou de composants Mefloquine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC (R)-[2,8-bis(trifluorométhyl)quinoléin-4-yl]-[(2S)-pipéridin-2-yl]méthanol;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 414.77
Quantité 10 mg
Poids de la formule 414,0934 g/mol