Learn More
Chlorhydrate de méfloquine, Mikromol™
Code produit 17951136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951136 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951136 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1198.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de méfloquine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mefloquine hydrochloride
CAS 51773-92-3
Noms d’analytes ou de composants Mefloquine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H16 F6 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mefloquine hydrochloride, (RS)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2SR)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m0./s1
SMILES Cl.O[C@@H]([C@@H]1CCCCN1)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC (R)-[2,8-bis(trifluorometil)quinolin-4-il]-[(2S)-piperidin-2-il]metanol;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 414.77
Quantité 250 mg
Poids de la formule 414,0934 g/mol